1025602
USP
Amino methacrylate copolymer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amino methacrylate copolymer, basic butylated methacrylate copolymer, copolymers
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C8H15NO2.C8H14O2.C5H8O2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h1,5-6H2,2-4H3;2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
Clé InChI
NEDGUIRITORSKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3