182249
Poly(methyl methacrylate-co-ethyl acrylate)
ethyl acrylate <5 wt. %, average Mn ~39,500 by GPC, average Mw ~101,000 by GPC, powder
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
580 °F
Poids mol.
average Mn ~39,500 by GPC
average Mw ~101,000 by GPC
Composition
ethyl acrylate, <5 wt. %
Température de transition
Tg (DSC) 104 °C (onset)
InChI
1S/2C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3-5(6)7-4-2/h1H2,2-3H3;3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
XPNLOZNCOBKRNJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.