1373008
USP
Mafenide acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Aminomethylbenzenesulfonamide acetate salt, 4-Homosulfanilamide, Mafenide, Marfanil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mafenide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(O)=O.NCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2S.C2H4O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;1-2(3)4/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H3,(H,3,4)
Clé InChI
UILOTUUZKGTYFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Mafenide Acetate Cream
- Mafenide Acetate for Topical Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable