Documents
128325
Sigma-Aldrich
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol
98%
Synonyme(s) :
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-m-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4N(C2H5)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.555 (lit.)
Point d'ébullition
114-115 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CCO)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
KRNUKKZDGDAWBF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
148 °C - DIN 51758