Principaux documents
1372344
USP
Polyamide 6
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Nylon 6, Polycaprolactam
1 G
324,00 €
324,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
324,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[-NH(CH2)5CO-]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
324,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Température d'inflammation spontanée
815 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Température de transition
Tm 228.5 °C
Tg 62.5 °C
Densité
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES 
NC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H2,7,8)
Clé InChI
ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Polyamide 6 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2