1340086
USP
Indole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1H-benzo[b]pyrrole
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Point d'ébullition
253-254 °C (lit.)
Pf
51-54 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
Clé InChI
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Pindolol Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable