Principaux documents
75450
Supelco
(−)-Calcium hydroxycitrate tribasic
analytical standard
Synonyme(s) :
(−)-Hydroxycitric acid tricalcium salt
10 MG
206,00 €
206,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
206,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10Ca3O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
206,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤15% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O[C@H](C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@@]1(O)CC(=O)O[Ca]OC1=O)[C@@]2(O)CC(=O)O[Ca]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1
Clé InChI
RVEPHTVUPANNSH-IFDHGPESSA-H
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jun Sang Yu et al.
Planta medica, 83(11), 895-900 (2017-03-14)
This study assessed the inhibitory effects of