Principaux documents
PHR2132
Supelco
2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-phenyl]propanoic Acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxyibuprofen, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
50 MG
499,00 €
499,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
499,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.28
Beilstein:
3051852
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
499,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
ibuprofen
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C(O)=O)c1ccc(CC(C)(C)O)cc1
InChI
1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
UJHKVYPPCJBOSG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable