PHR3326
Ibuprofen Impurity C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(2RS)-2-(4-Isobutylphenyl)propionamide, α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide, (±)-Ibuprofen amide
400,00 €
About This Item
400,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C(N)=O)C1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C13H19NO/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H2,14,15)
Clé InChI
REUQKCDCQVNKLW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable