1295775
USP
Glyceryl monocaprylocaprate, Type I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
C8-10 mono- and diglycerides
435,00 €
About This Item
435,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glyceryl monocaprylocaprate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
- Glyceryl Monocaprylocaprate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
377.6 °F - Non-equilibrium method
Point d'éclair (°C)
192 °C - Non-equilibrium method