M2265
1-Octanoyl-rac-glycerol
≥99%
Synonyme(s) :
Glyceryl 1-monooctanoate, 1-Capryloyl-rac-glycerol, Monocaprylin
60,50 €
About This Item
60,50 €
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C11H22O4/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)15-9-10(13)8-12/h10,12-13H,2-9H2,1H3
Clé InChI
GHBFNMLVSPCDGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Molecular Simulations and Markov State Modeling of Quorum Sensing Regulators: Research revealed the inactive form of the quorum sensing regulator SdiA in Escherichia coli, offering insights into bacterial communication mechanisms that could be influenced by lipid-based signaling molecules such as 1-Octanoyl-rac-glycerol (Grabski et al., 2021).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable