1288340
USP
Powdered Garcinia Hydroxycitrate Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Garcinia cambogia extract
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
garcinia
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Garcinia cambogia
- Garcinia indica
- Powdered Garcinia cambogia
- Powdered Garcinia Hydroxycitrate Extract
- Powdered Garcinia indica
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable