1287507
USP
Gadodiamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
[5,8-Bis(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato (3-)]gadolinium, [N,N-Bis[2-[(carboxymethyl)](methylcarbamoyl)methyl]-amino]ethyl]glycinato(3-)]gadolinium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gadodiamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H29N5O8.Gd/c1-17-12(22)7-20(10-15(26)27)5-3-19(9-14(24)25)4-6-21(11-16(28)29)8-13(23)18-2;/h3-11H2,1-2H3,(H,17,22)(H,18,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29);/q;+3/p-3
Clé InChI
HZHFFEYYPYZMNU-UHFFFAOYSA-K
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Gadodiamide Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable