Principaux documents
BP672
Warfarine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, Coumafene
100 MG
229,00 €
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
229,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.33
Beilstein:
8868198
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
warfarin
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Pf
162-164 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
Clé InChI
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... VKORC1(79001)
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Warfarin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Warfarin Tablets
  • Warfarin Oral Suspension
  • Conditionnement
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Pictogrammes
    Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
    Mention d'avertissement
    Danger
    Classification des risques
    Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
    Organes cibles
    Blood
    Code de la classe de stockage
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 3
    Listes réglementaires
    Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
    EU REACH Annex XVII (Restriction List)
    CAS No.
    Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :