1269425
USP
Fenbendazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
1 120,00 €
About This Item
1 120,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fenbendazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1cc2[nH]c(nc2cc1)NC(=O)OC
InChI
1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
Clé InChI
VLEJNRYXCWJNPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Fenbendazole
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1A - Repr. 1B