05156
Albendazole-2-aminosulfone
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Amino-5-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCS(=O)(C1=CC=C(N=C(N)N2)C2=C1)=O
InChI
1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
Clé InChI
WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)