Principaux documents
1225984
USP
Doxycycline Monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Doxycycline monohydrate
100 MG
385,00 €
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
385,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H24N2O8 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
doxycycline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14
InChI
1S/C22H24N2O8.H2O/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
Clé InChI
XQTWDDCIUJNLTR-CVHRZJFOSA-N
Informations sur le gène
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Doxycycline Monohydrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Doxycycline
  • Doxycycline for Oral Suspension
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable