1191000
USP
Dicyclomine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(Diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, [1,1-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride
398,00 €
About This Item
398,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dicyclomine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
Clé InChI
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Dicyclomine Hydrochloride Capsules
- Dicyclomine Hydrochloride Injection
- Dicyclomine Hydrochloride Oral Solution
- Dicyclomine Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable