1118350
USP
Chloroquine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinoline, Monodesethylchloroquine
1 220,00 €
About This Item
1 220,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Famille d'API
chloroquine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 15 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
tan
pb
343.4-347 °F (173—175°C; 845.06°F )
Pf
176-215.6 °F (80—102°C)
Solubilité
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
Densité
1.14 g/cm3
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
Clé InChI
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.