141437
4,7-Dichloroquinoline
≥99%
101,00 €
About This Item
101,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
solid
Pf
81-83 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Clé InChI
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable