1096735
USP
Carmustine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea, BCU, NSC 36198
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carmustine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClCCNC(=O)NCCCl
InChI
1S/C5H10Cl2N2O/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4H2,(H2,8,9,10)
Clé InChI
VBWBRZHAGLZNST-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Carmustine
- Carmustine for Injection
- Lomustine
- Lomustine Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable