1081002
USP
Butalbital
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Allyl-5-isobutylbarbituric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
butalbital
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)CC1(CC=C)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N2O3/c1-4-5-11(6-7(2)3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
Clé InChI
UZVHFVZFNXBMQJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Butalbital, Aspirin, and Caffeine Capsules
- Butalbital, Aspirin, and Caffeine Tablets
- Butalbital, Acetaminophen, and Caffeine Tablets
- Butalbital, Acetaminophen, and Caffeine Capsules
- Butalbital, Aspirin, Caffeine, and Codeine Phosphate Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable