1078642
USP
Buspirone Related Compound K
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 3,3-Tetramethyleneglutarimide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
buspirone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
Clé InChI
YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Buspirone Hydrochloride
- Buspirone Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable