SML2486
Peramivir trihydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1S,2S,3R,4R)-3-[(1S)-1-(Acetylamino)-2-ethylbutyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxycyclopentanecarboxylic acid trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -125 to -145°, c = 0.1 in H2O
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H28N4O4.3H2O/c1-4-8(5-2)12(18-7(3)20)11-10(19-15(16)17)6-9(13(11)21)14(22)23;;;/h8-13,21H,4-6H2,1-3H3,(H,18,20)(H,22,23)(H4,16,17,19);3*1H2/t9-,10+,11+,12-,13+;;;/m0.../s1
Clé InChI
RFUCJKFZFXNIGB-ZBBHRWOZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable