PHR2846
Buspirone Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1,4-Di(pyrimidin-2-yl)piperazine, Buspirone Hydrochloride Impurity G (PhEur)
547,00 €
About This Item
547,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1078813
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
buspirone
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N2(CCN(CC2)c3ncccn3)c1ncccn1
InChI
1S/C12H14N6/c1-3-13-11(14-4-1)17-7-9-18(10-8-17)12-15-5-2-6-16-12/h1-6H,7-10H2
Clé InChI
CGDIIYVMINKXRL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable