1073004
USP
Biperiden hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(5-Bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-1-phenyl-3-(1-piperidinyl)propan-1-ol hydrochloride, Akineton, Akinophyl
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
Cl[H].OC(CCN1CCCCC1)(C2CC3CC2C=C3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H29NO.ClH/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,11-14-22-12-5-2-6-13-22)20-16-17-9-10-18(20)15-17;/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2;1H
Clé InChI
RDNLAULGBSQZMP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable