1045938
USP
Azathioprine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purin-2-amine
1 220,00 €
About This Item
1 220,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
azathioprine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S(c3[n](cnc3[N+](=O)[O-])C)c1nc(nc2[nH]cnc21)N
InChI
1S/C9H8N8O2S/c1-16-3-13-6(17(18)19)8(16)20-7-4-5(12-2-11-4)14-9(10)15-7/h2-3H,1H3,(H3,10,11,12,14,15)
Clé InChI
YFTWHEBLORWGNI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1