1044200
USP
Astaxanthin (synthetic)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-3,3′-Dihydro-beta,beta-carotene-4,4′-dione, rac-Astaxanthin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
astaxanthin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15-,28-16+,29-19+,30-20+
Clé InChI
MQZIGYBFDRPAKN-HDQLMXHPSA-N
Description générale
Application
- Krill Oil
- Krill Oil Capsules
- Krill Oil Delayed-Release Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable