1042102
USP
L-Arabinitol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-(−)-Arabitol, L-Arabinitol
431,00 €
About This Item
431,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
arabinitol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
101-104 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
HEBKCHPVOIAQTA-IMJSIDKUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable