1720600
USP
Xylitol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Xylite
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
xylitol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
94-97 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
Clé InChI
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable