1037011
USP
Anisole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
385,00 €
About This Item
385,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 42.2 °C)
Température d'inflammation spontanée
887 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
pb
154 °C (lit.)
Pf
−37 °C (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup