Documents
8.07490
Sigma-Aldrich
Poly(éthylène glycol)
4000, for synthesis
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111021
Numéro de classement CE :
500-038-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>320 °C (DIN 51794)
Puissance
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
53-58 °C
Température de transition
flash point 270 °C
Solubilité
500 g/L
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400‑500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Polyethylene glycol 4000 for synthesis. CAS No. 25322-68-3, EC Number 500-038-2.
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: 25 - 32
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Average molecular mass: 3500 - 4500
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
281.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup