1031445
USP
Amoxapine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Chlorodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11-one
1 320,00 €
About This Item
1 320,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amoxapine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1cc2c(cc1)Oc3c(cccc3)C(=O)N2
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-8-5-6-12-10(7-8)15-13(16)9-3-1-2-4-11(9)17-12/h1-7H,(H,15,16)
Clé InChI
CQTGCCLTIDNYHT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse