PHR2837
Amoxapine Related Compound D
Synonyme(s) :
2-Chlorodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1031445
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
amoxapine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-8-5-6-12-10(7-8)15-13(16)9-3-1-2-4-11(9)17-12/h1-7H,(H,15,16)
Clé InChI
CQTGCCLTIDNYHT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)