Documents
1.05862
SAFC
Oxyde de magnésium
light extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 530
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Oxyde de magnésium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MgO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro E:
E530
Numéro de classement CE :
215-171-9
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
Point d'ébullition
3600 °C/1000 hPa
Pf
2800 °C
Densité
3.58 g/cm3 at 25 °C
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/Mg.O
Clé InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Nous proposons un choix de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre à de strictes exigences réglementaires. Notre marque SAFC® de produits de haute qualité satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes.
Application
L'oxyde de magnésium peut servir de régulateur de pH et peut être utilisé dans les procédés pharmaceutiques.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable