1018527
USP
Amantadine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(1-Adamantyl)acetamide
1 310,00 €
About This Item
1 310,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amantadine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
148-149 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C12H19NO/c1-8(14)13-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
BCVXYGJCDZPKGV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Amantadine Hydrochloride
- Amantadine Hydrochloride Capsules
- Amantadine Hydrochloride Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable