Principaux documents
1012531
USP
L-Alanyl-L-alanine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ala-Ala, L-Alanyl-L-alanine
200 MG
1 070,00 €
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
1 070,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)CONHCH(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Beilstein:
1724813
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
l-alanyl-l-alanine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
280-285 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
DEFJQIDDEAULHB-IMJSIDKUSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
ʟ-Alanyl-ʟ-alanine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • l-Alanyl-l-glutamine
  • Glycyl-l-glutamine
  • Glycyl-l-tyrosine
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Alanine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0325000
Alanine