Principaux documents
1.01700
SAFC
L-Alanine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
L-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala
1 KG
468,00 €
10 KG
3 264,00 €
468,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 KG
468,00 €
10 KG
3 264,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-273-8
468,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
295-297 °C (decomposition)
Solubilité
166.5 g/L
Densité
1.40 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
660 kg/m3
Application(s)
parenterals ()
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.