1009479
USP
2-Acetylpyridine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 2-pyridyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
2-acetylpyridine
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
Point d'ébullition
188-189 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse