Documents
Z777309
Supelco
Zenix®-C SEC-80 (3 μm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol bonding phase
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Zenix®-C SEC-80 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 80 Å, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L59
Gamme de produits
Zenix®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Sepax 233080-7830
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
spherical silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol bonding phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
80 Å pore size
operating pH range
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Informations légales
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)