1087009
USP
Pantothénate de calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide D-pantothénique hemicalcium salt, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-diméthyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Vitamine B5
393,00 €
About This Item
393,00 €
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcium pantothenate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Clé InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Description générale
Application
- Calcium Pantothenate Tablets
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Oral Solution
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Tablets
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
Propriétés physiques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable