Principaux documents
SU860107
Supelco
Portoir pour flacons SPME
Acrylic Vial Rack for SPME Vial, L × W × H 160 mm × 160 mm × 30 mm, 25 cavities, cavity diam. 24 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear acrylic
Caractéristiques
25 cavities
Conditionnement
pkg of 1 ea
L × l × H
160 mm × 160 mm × 30 mm
Diam. de la cavité
24 mm