Principaux documents
SU860051
Supelco
Flacons (vials) à sertir pour capsule fine Thin Seal
volume 20 mL, clear glass (Thin seal vial for SPME), O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
100 EA
50,20 €
50,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
50,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
50,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass (Thin seal vial for SPME)
round bottom
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
22.5 mm × 75.5 mm
Volume
20 mL
Raccords
thread for 20 mm
Description générale
Les flacons à joint fin Thin Seal sont des flacons spéciaux présentant un bord plus épais. Le rebord du flacon est plus grand pour recevoir les septa plus fins que nécessitent les applications SPME. Ce flacon vous permet d′utiliser des septa de 20 mm fins (< 0,030 po) et de toujours obtenir une bonne étanchéité. Pour notre choix de dispositifs de fermeture, veuillez vous reporter à la section des flacons SPME : Dispositifs de fermeture pour Flacons à sertir avec capsule fine.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.