SU860104
Flacons (vials) à sertir pour capsule fine Thin Seal
volume 20 mL, clear glass vial (flat top), closure type, crimp top vial, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Thin Seal Crimp-Top Vials
52,20 €
About This Item
52,20 €
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial (flat top)
round bottom
Description
(20 mm diameter, 0.125 in. height for thin septa)
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
22.5 mm × 75.5 mm
Volume
20 mL
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with CTC PAL