Documents
SAAR5825200
Sulfate de sodium
anhydrous, uniLAB
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
anhydrous
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825200EM)
Pf
884 °C (lit.)
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable