Principaux documents
PTCO000
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 0)
500 ML
96,80 €
96,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
96,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
96,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Description générale
The Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard is compliant to ASTM method D 1209.
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Application
The color reference solution finds its use in routine calibration of colour measuring instruments and validation of test results.
Caractéristiques et avantages
  • ISO 9001 certified
  • Traceable to international standards
  • Available as 500 mL in tamper evident packaging
  • 12 months shelf life
  • Accompanied with a latest EU compliant MSDS available in 24 languages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable