Principaux documents
PTCO050
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 50)
500 ML
336,00 €
336,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
336,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
336,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Description générale
This product is an analytical standard, manufactured and tested according to the ISO 9001 Quality system. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
Application
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM colour 50) colour reference standard is used for visual measurement of colour of solutions in the platinum-cobalt scale. It may be used as a colour standard for visual colour analysis by ASTM D 1209 test method.
Caractéristiques et avantages
  • Qualified under ISO 9001 Quality management system
  • Available with a certificate of analysis and MSDS
  • Full traceability to international standards with maximum data accuracy
  • Colour values compliant to ASTM D 1209 colour range
  • Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
  • 12-months of shelf life
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :