Principaux documents
PHL89883
Picein
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]ethan-1-one, 4′-(β-D-Glucopyranosyloxy)acetophenone, 4-Acetylphenyl β-D-glucopyranoside, p-Hydroxyacetophenone glucoside, Ameliaroside, Piceoside, Salicinerein, Salinigrin
20 MG
350,00 €
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
350,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.29
Beilstein:
90049
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C14H18O7/c1-7(16)8-2-4-9(5-3-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(6-15)21-14/h2-5,10-15,17-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
GOZCEKPKECLKNO-RKQHYHRCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kavindra Kumar Kesari et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-07-08)
Several bioactive compounds are in use for the treatment of neurodegenerative disorders, such as Alzheimer's and Parkinson's disease. Historically, willow (salix sp.) bark has been an important source of salisylic acid and other natural compounds with anti-inflammatory, antipyretic and analgesic