Principaux documents
PHL89713
Hypophyllanthin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
NSC 619044
10 MG
765,00 €
765,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
765,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H30O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
765,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
COC1=CC([C@@H]2C3=C4C(OCO4)=C(OC)C=C3C[C@H](COC)[C@H]2COC)=CC=C1OC
InChI
1S/C24H30O7/c1-25-11-16-8-15-10-20(29-5)23-24(31-13-30-23)22(15)21(17(16)12-26-2)14-6-7-18(27-3)19(9-14)28-4/h6-7,9-10,16-17,21H,8,11-13H2,1-5H3/t16-,17-,21+/m1/s1
Clé InChI
LBJCUHLNHSKZBW-LZJOCLMNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable