Principaux documents
PHL89756
Phyllanthin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2S,3S)-(+)-1,4-Dimethoxy-2,3-diveratrylbutane
10 MG
672,00 €
672,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
672,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H34O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.52
Beilstein:
2066503
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
672,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
COC[C@@H](Cc1ccc(OC)c(OC)c1)[C@@H](COC)Cc2ccc(OC)c(OC)c2
InChI
1S/C24H34O6/c1-25-15-19(11-17-7-9-21(27-3)23(13-17)29-5)20(16-26-2)12-18-8-10-22(28-4)24(14-18)30-6/h7-10,13-14,19-20H,11-12,15-16H2,1-6H3/t19-,20-/m1/s1
Clé InChI
KFLQGJQSLUYUBF-WOJBJXKFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable